Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11957-73
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16260942
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
  • Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UV
1 mm
Je 1
400/185 nm
Shimadzu UV-Serie Spektralphotometer und BioSpec-mini
Deuteriumlampe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen > Shimadzu UV-Serie Spektralphotometer und BioSpec-mini Detektoren