Learn More
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen
Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Fisherbrand™ Deuteriumlampen werden einzeln geprüft, zertifiziert und nach den gleichen Spezifikationen wie OEM garantiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11958-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16210942
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt in hochmodernen, von Lampenherstellern anerkannten Produktionsstätten
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der hergestellten Produkte
  • Lampen für alle wichtigen Geräte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UV
0,5 mm
Je 1
400/185 nm
Agilent 1290 DAD
Deuteriumlampe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deuterium-Lampen > Agilent 1290 DAD-Detektoren