Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die W-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
820.00 CHF - 2675.00 CHF
Spezifikation
Bauweise Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
Schutzartklasse Gehäuse IP67
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 21
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15908415
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419594
3,00 kg, 6,00 kg Gehäuse D6WQDR
820.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15908425
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419614
30,00 kg, 60,00 kg Gehäuse D60WQDX
1465.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15908545
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30454674
60,00 kg Gehäuse D60WQL
1165.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15918415
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419595
6,00 kg, 15,00 kg Gehäuse D15WQDR
820.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15918425
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419615
60,00 kg, 150,00 kg Gehäuse D150WQDX
1465.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15918435
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419625
60,00 kg, 150,00 kg Gehäuse D150WTDV
2675.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15918545
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30454675
60,00 kg Gehäuse D60WQX
1535.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15928435
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419626
150,00 kg, 300,00 kg Gehäuse D300WTDV
2675.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15938435
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419627
300,00 kg, 600,00 kg Gehäuse D600WTDV
2675.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15958415
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419609
6,00 kg, 15,00 kg D15WQDL
1125.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15958425
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419619
30,00 kg, 60,00 kg Gehäuse D60WQDV
1835.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15968415
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419610
15,00 kg, 30,00 kg Gehäuse D30WQDL
1125.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15968425
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419620
60,00 kg, 150,00 kg Gehäuse D150WQDV
1835.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15968605
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30470877
150,00 kg Gehäuse D150WQX
1535.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15978415
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419611
30,00 kg, 60,00 kg Gehäuse D60WQDL
1125.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15978425
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30419621
150,00 kg, 300,00 kg Gehäuse D300WQDV
1835.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15978535
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30454671
15,00 kg D15WQR
846.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15978605
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30471118
60,00 kg Gehäuse D60WQV
1915.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15988535
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30454672
15,00 kg Gehäuse D15WQL
1165.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15988605
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30471119
150,00 kg Gehäuse D150WQV
1915.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15998535
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30454673
30,00 kg Gehäuse D30WQL
1165.00 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die W-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
  • Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
  • Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
  • Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
Spezifikation
Spezifikation
Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
Gehäuse IP67
-10 °C bis +40 °C
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis