Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die W-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
Marke:  OHAUS™ 30454675
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15918545
  • 1535.00 CHF / 1 Einheit
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die W-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
  • Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
  • Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
  • Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
5,000000 g
Gehäuse IP67
523 x 500 x 120 mm
60,00 kg
Gehäuse D60WQX
-10 °C bis +40 °C
19,400 kg