Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die W-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
Marke:  OHAUS™ 30419626
2605.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928435
  • 2675.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die W-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
  • Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
  • Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
  • Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige
10,000000 g, 20,000000 g
Gehäuse IP67
822 x 600 x 132 mm
150,00 kg, 300,00 kg
Gehäuse D300WTDV
-10 °C bis +40 °C
39,000 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis > Modell: D300WTDV