Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie Basis
Die Basen der OHAUS™ Defender™ 5000 W Serie bieten eine lange Lebensdauer für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die W-Serie verfügt über feuchtigkeitsgeschützte Einzelpunkt-Wägezellen, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Wägeschalen aus Edelstahl und Nivellierblasen.
Marke: OHAUS™ 30419619
1790.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die W-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
- Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
- Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
- Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
Spezifikation
Plattform aus Edelstahl 304, Rahmen aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße, Füllstandsanzeige | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
Gehäuse IP67 | |
633 x 610 x 130 mm |
30,00 kg, 60,00 kg | |
Gehäuse D60WQDV | |
-10 °C bis +40 °C | |
31,000 kg |