Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Dunkelfeld-Optikring für Slim LED Ringlicht VisiLED Produktreihe
Dunkelfeld-Optikring für Slim LED Ringlicht
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400810
Beschreibung
- Dunkelfeld Optikring
- Arbeitsabstand 5 - 25 mm
- Zur Verwendung mit dem VisiLED Slim Ringlicht (400150)
Spezifikation
Optischer Ring f○r Dunkelfeld | |
Freier Arbeitsabstand: 5 bis 20 mm | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
VisiLED Slim LED-Ringleuchte (400 150) |