Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 %
Artikelnummer. 10076233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-20-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064269
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Threonine
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Sonstige Aminosäuren (TLC) Passes Test
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH)COH
Spezifische Drehung +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfat 300ppm max.
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand +28° (20°C c=6,water)
Menge 100 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 % >