Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke:  LABPLAS KSS-67315-DE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17946679
  • 311.00 CHF / 100 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
Gloves
Name des Produkts
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth > Gloves