Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz klärt fluoreszierend markierte 3D-Kulturzellen wie Organoide und Sphäroide.
Marke:  Invitrogen™ V11315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16309573
  • 546.00 CHF / 30 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3D-Zellkultur-Klärungsreagenz
Reagenz für die Zell- und Gewebevorbereitung
30 mL
CytoVista™
Bei Raumtemperatur lagern.
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7HZ04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberV11315
Chargennummer5SU26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2024 Catalog NumberV11315
Chargennummer9IX75 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberV11315
Chargennummer0YI19-20230928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberV11315
Chargennummer8IC97 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog NumberV11315
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent > 30 ml