Learn More
CYTB Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-92639-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CYTB Polyclonal antibody specifically detects CYTB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CYTB | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
cytochrome b, MTCYB, MT-CYB mitochondrially encoded cytochrome b | |
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human CYTB (YP_003024038.1). RGLYYGSFLYSETWNIGIILLLATMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLLSAIPYIGTDLVQWIWGGYSVDSPTLTRFFTFHFILPFIIAALATLHLLFL | |
0.1 mL | |
Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
4519 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CYTB Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur