Learn More
CYTB Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
268.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CYTB |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18674522
|
Novus Biologicals
NBP2-92639-0.02ml |
0.02 mL |
268.00 CHF
0.02 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18654272
|
Novus Biologicals
NBP2-92639-0.1ml |
0.1 mL |
561.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CYTB Polyclonal antibody specifically detects CYTB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
CYTB | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
4519 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
cytochrome b, MTCYB, MT-CYB mitochondrially encoded cytochrome b | |
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human CYTB (YP_003024038.1). RGLYYGSFLYSETWNIGIILLLATMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLLSAIPYIGTDLVQWIWGGYSVDSPTLTRFFTFHFILPFIIAALATLHLLFL | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |