Learn More
OHAUS™ Harvard Trip Waagen
Optimal für die vergleichende Gewichtung. OHAUS Harvard Trip Waagen sind wahlweise als Ausführungen mit Einzel- oder Doppelbalken lieferbar und gewährleisten eine über viele Jahre wartungsfreie vergleichende Gewichtung mithilfe eines bekannten Standards.
Marke: OHAUS™ 80000003
395.31 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit 2000 g Kapazitäten, 0.1 g Lesbarkeit und entweder als Edelstahlwanne mit 15.2 cm (6 in.) Durchmesser und 1.9 cm (0.75 in.) Tiefe oder als Platte mit 15.2 cm (6 in.) Durchmesser
- Abgewinkelte Balken mit mittiger Lesehaltung für ausgezeichnete Sichtbarkeit der Ergebnisse, gleitende, rotierende Haltung für die Feineinstellung
- Magnetische Dämpfung zur Verlangsamung von Schwingungen und Geschwindigkeitswägungen
- Nullstellungskompensator sorgt für Präzision und Reproduzierbarkeit
- Ausgerüstet zum Wiegen des spezifischen Gewichts
- Präzisionsgeschliffene Messer, umhüllte Pendelkugellager, Querverstrebungen aus Aluminiumlegierung und elliptische Prüfstifte
- Einzelbalkenwaagen mit 0.1 g Inkrementen, Doppelbalkenwaagen mit 0.1 und 10 g Inkrementen
Service Plan
Serviceplan verfügbar.
Spezifikation
6 in. | |
7 in. | |
5,9 in. | |
15 cm | |
24,1 cm | |
Edelstahl | |
35,5 cm | |
4,4 lb, 2 kg |
15,2 cm | |
10x 0,1 g (oberer Träger) | |
22,8 cm | |
9,5 in. | |
Gehäuse 1450-SD | |
14 in. | |
5 Jahre | |
Harvard Einzelstrahl-Waage |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Harvard Trip Waagen > Einzelstrahl mit Platten; Ohne Tara
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur