Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen.
auf Anfrage
Spezifikation
Schütteln | Linear, orbital, doppelt orbital |
---|---|
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
O2-Konzentrationsbereich | 1 bis 19 % mit optionalem Gasregler. |
Extinktionsbereich | 230 bis 999 nm |
Genauigkeit | <1 % (bei 3 AD) |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17207919
![]() |
Agilent BioTek
C10MPHC2-SN |
C10MPHC2. | N/A | N/A | N/A | |||||
17227919
![]() |
Agilent BioTek
C10MPW-SN |
C10MPW. | N/A | N/A | N/A | |||||
17247919
![]() |
Agilent BioTek
C10MPWC-SN |
C10MPWC. | N/A | N/A | N/A | |||||
17267919
![]() |
Agilent BioTek
C10PHC2-SN |
C10PHC2. | N/A | N/A | N/A | |||||
17287919
![]() |
Agilent BioTek
C10PW-SN |
C10PW. | N/A | N/A | N/A | |||||
17207929
![]() |
Agilent BioTek
C10PWC-SN |
C10PWC. | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
The BioTek Cytation C10 confocal imaging reader combines automated confocal and widefield microscopy with conventional multi-mode microplate reading. The patented design gives exquisite resolution and optical sectioning capabilities for many sample types. Components include a Hamamatsu scientific CMOS (sCMOS) camera, Olympus objectives, and laser-based illumination, that deliver high-quality images.
Cytation C10 includes widefield fluorescence, brightfield and phase contrast optics. The variable bandwidth monochromator-based multi-mode plate reading is based on the proven design of the Agilent BioTek Synergy products. Environmental controls, 3D viewer, and Gen5 IVD software enable high-quality results for many applications in the clinical laboratory. The system delivers affordable confocal to every laboratory.
Spezifikation
Linear, orbital, doppelt orbital | |
1 bis 19 % mit optionalem Gasregler. | |
<1 % (bei 3 AD) | |
UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz | |
2 Spritzenpumpen (optional) | |
4 nm, (230 bis 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); Gen5 Image+- und Image Prime-Software für eine vollständige Bildanalyse verfügbar (Option) | |
122 lb. | |
27 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Externes 250 W-Gerät, 24 VDC-Stromversorgung | |
100/240 V |
0 bis 20% | |
230 bis 999 nm | |
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenz: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte (optional mit Injektoren) | |
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten | |
Xenon-Blitz | |
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle | |
53,3 kg | |
68,6 cm | |
1 Jahr | |
50/60 Hz |