Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen.
Marke:  Agilent BioTek C10PHC2-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17267919
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Cytation C10 Konfokal-Bildgebungsgerät kombiniert automatisierte konfokale und Weitfeld-Mikroskopie mit konventioneller Multimodus-Mikrotiterplattenmessung. Das patentierte Design bietet eine hervorragende Auflösung und optische Schnittmöglichkeiten für viele Probentypen. Zu den Komponenten gehören eine Hamamatsu Scientific CMOS(sCMOS)-Kamera, Olympus Objektive und eine laserbasierte Beleuchtung, die hochwertige Bilder liefern.
Cytation C10 enthält Weitfeld-Fluoreszenz-, Hellfeld- und Phasenkontrast-Optik. Die monochromator-basierte Multimodus-Plattenmessung mit variabler Bandbreite basiert auf dem bewährten Design der Agilent BioTek Synergy-Produkte. Umweltkontrollen, 3D-Viewer und Gen5 IVD-Software ermöglichen qualitativ hochwertige Ergebnisse für viele Anwendungen im klinischen Labor. Das System bietet kostengünstigen konfokalen Komfort für jedes Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Linear, orbital, doppelt orbital
1 bis 19 % mit optionalem Gasregler.
<1 % (bei 3 AD)
UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz
Konfokale, 40 und 60 μm rotierende Scheiben; Hamamatsu sCMOS-Kamera; Phasenkontrast
2 Spritzenpumpen (optional)
4 nm, (230 bis 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); Gen5 Image+- und Image Prime-Software für eine vollständige Bildanalyse verfügbar (Option)
122 lb.
27 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Externes 250 W-Gerät, 24 VDC-Stromversorgung
100/240 V
0 bis 20%
230 bis 999 nm
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenz: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte (optional mit Injektoren)
C10PHC2.
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten
Xenon-Blitz
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle
53,3 kg
68,6 cm
1 Jahr
50/60 Hz