Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen.
Marke:  Agilent BioTek C10PWC-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17207929
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Cytation C10 Konfokal-Bildgebungsgerät kombiniert automatisierte konfokale und Weitfeld-Mikroskopie mit konventioneller Multimodus-Mikrotiterplattenmessung. Das patentierte Design bietet eine hervorragende Auflösung und optische Schnittmöglichkeiten für viele Probentypen. Zu den Komponenten gehören eine Hamamatsu Scientific CMOS(sCMOS)-Kamera, Olympus Objektive und eine laserbasierte Beleuchtung, die hochwertige Bilder liefern.
Cytation C10 enthält Weitfeld-Fluoreszenz-, Hellfeld- und Phasenkontrast-Optik. Die monochromator-basierte Multimodus-Plattenmessung mit variabler Bandbreite basiert auf dem bewährten Design der Agilent BioTek Synergy-Produkte. Umweltkontrollen, 3D-Viewer und Gen5 IVD-Software ermöglichen qualitativ hochwertige Ergebnisse für viele Anwendungen im klinischen Labor. Das System bietet kostengünstigen konfokalen Komfort für jedes Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät > C10PWC-Konfiguration