Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen.
Brand: Agilent BioTek C10MPWC-SN
Description
Das BioTek Cytation C10 Konfokal-Bildgebungsgerät kombiniert automatisierte konfokale und Weitfeld-Mikroskopie mit konventioneller Multimodus-Mikrotiterplattenmessung. Das patentierte Design bietet eine hervorragende Auflösung und optische Schnittmöglichkeiten für viele Probentypen. Zu den Komponenten gehören eine Hamamatsu Scientific CMOS(sCMOS)-Kamera, Olympus Objektive und eine laserbasierte Beleuchtung, die hochwertige Bilder liefern.
Cytation C10 enthält Weitfeld-Fluoreszenz-, Hellfeld- und Phasenkontrast-Optik. Die monochromator-basierte Multimodus-Plattenmessung mit variabler Bandbreite basiert auf dem bewährten Design der Agilent BioTek Synergy-Produkte. Umweltkontrollen, 3D-Viewer und Gen5 IVD-Software ermöglichen qualitativ hochwertige Ergebnisse für viele Anwendungen im klinischen Labor. Das System bietet kostengünstigen konfokalen Komfort für jedes Labor.
Specifications
Linear, orbital, doppelt orbital | |
1 bis 19 % mit optionalem Gasregler. | |
<1 % (bei 3 AD) | |
UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz | |
Konfokale, 60 μm rotierende Scheibe; Sony CMOS-Kamera; Multimodus-Messung; Phasenkontrast | |
2 Spritzenpumpen (optional) | |
4 nm, (230 bis 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); Gen5 Image+- und Image Prime-Software für eine vollständige Bildanalyse verfügbar (Option) | |
122 lb. | |
27 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Externes 250 W-Gerät, 24 VDC-Stromversorgung | |
100/240 V |
0 bis 20% | |
230 bis 999 nm | |
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenz: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte (optional mit Injektoren) | |
C10MPWC. | |
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten | |
Xenon-Blitz | |
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle | |
53,3 kg | |
68,6 cm | |
1 Jahr | |
50/60 Hz |