Learn More
Cyclohexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15415425
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415425
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15415425
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58852.AD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-57-3
Dichte 0.963
Summenformel C6H11BrZn
MDL-Nummer MFCD00671993
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym cyclohexylzinc bromide, cyclohexylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ,cyclohexane, bromo cyclohexyl zinc, cyclohexylzinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]CC1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 228.438
PubChem CID 4385789
Formelmasse 228.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog NumberH58852.AD
ChargennummerT22I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberH58852.AD
ChargennummerN04I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH58852.AD
ChargennummerT12E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58852.AD
ChargennummerW07H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58852.AD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >