Learn More
α-Cyclodextrinhydrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10256380
Zum Warenkorb hinzufügen
α-Cyclodextrinhydrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256380
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10256380
Marke: Thermo Scientific Acros 227290250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51211-51-9
Summenformel C36H60O30
Molekulargewicht (g/mol) 972.85
MDL-Nummer MFCD00150804
InChI-Schlüssel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60161466
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Cyclodextrin hydrate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 278°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 11% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 14, 2718
Spezifische Drehung + 148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 145g/L (25°C)
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30-Hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontan-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodekolhydrat
Formelmasse 972.85
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number227290250,227290050,227291000
ChargennummerA0393517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2021 Catalog Number
Produktidentifikator
  • a-Cyclodextrin hydrate
Name des Produkts
α-Cyclodextrinhydrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >