Learn More
Epredia™ Mikroskop-Objektträger, geschnitten
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation.Dieses Verfahren ermöglicht die Verwendung dieser Objektträger in routinemäßigen histologischen und mikrobiologischen Anwendungen.
Marke: Epredia™ AA00000102E01MNZ20
2.66 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Kalknatronglas | |
ISO 8037/I | |
Nein |
1 mm | |
Unbeschichtet | |
76 x 26 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen