Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Chlorid-Kombinationselektrode – Quecksilber-frei
Typische Anwendungen sind Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukte, Fleisch, Tomaten/Gemüse.
Marke:  Fisherbrand™ 93X218742
731.83 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11500154
  • 915.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Typische Anwendungen sind Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukte, Fleisch, Tomaten/Gemüse.
Methode ist gemäß ASTM und AOAC-zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chlorid
BNC-Anschluss
Kunststoff
Chlorid-Kombinationselektrode
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Chlorid-Kombinationselektrode – Quecksilber-frei > Chlorid; Kombination