Learn More
Gibco™ Hygromycin B (50 mg/ml)
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces hydroscopicus extrahiert wurde
Marke: Gibco™ 10687010
511.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dient im Konzentrationsbereich von 200 bis 500 μg/ml als Antibiotikum zur Bakterienselektion
- Lieferung als 50 mg/ml-Lösung
- Die Resistenz gegen Hygromycin B basiert auf dem Resistenzgen von E. coli gegen Hygromycin ( hyg oder hph).
- Hygromycin B hat einen anderen Wirkungsmechanismus als die Selektionsreagenzien Geneticin™, Blasticidin S oder Zeocin™ und ist daher eine exzellente Wahl für duale Selektionsexperimente.
Zellkultur, Drosophila S2, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Umgebungstemperatur |
|
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien | |
Raumtemperatur |
50 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril | |
20 mL |
Sicherheit und Handhabung
- HYGROMYCIN B
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hygromycin B
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
H044-154US | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10687010 |
H044-155US | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10687010 |
H044-149US | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10687010 |
H044-152US | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10687010 |
H044-153US | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10687010 |