Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Anwenderspezifischer mirVana™ miRNA Mimic
1334.00 CHF - 6240.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15531124
Unterlagen ansehen
Ambion™
4464068
5 nmol
1334.00 CHF
5 Nanomol
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15541124
Unterlagen ansehen
Ambion™
4464069
20 nmol
2210.00 CHF
20 Nanomol
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15551124
Unterlagen ansehen
Ambion™
4464071
250 nmol
6240.00 CHF
250 Nanomol
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic