Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Anwenderspezifischer mirVana™ miRNA Mimic
Marke: Ambion™ 4464068
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
miRNA | |
5 nmol |
anwenderspezifische mirVana miRNA Mimics, 5 nmol, geringste Off-Target-Effekte und höchste Potenz, miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen | |
MirVana miRNA Mimic in kundenspezifischer Konzeption |
Application Notes & Tutorials: An Introduction to the GeneAssist™ miRNA Workflow Builder
DateigrößeVersion: 2.9 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic > 5 nmol