Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Anwenderspezifischer mirVana™ miRNA Mimic
Marke:  Ambion™ 4464069
1417.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15541124
  • 2290.00 CHF / 20 Nanomol
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Kundenspezifisch definierte mirVana™ miRNA-Mimic, 20 nmol, miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Heraufregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen
Customer-defined mirVana™ miRNA mimic
20 nmol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic > 20 nmol