Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Anwenderspezifischer mirVana™ miRNA Mimic
Marke:  Ambion™ 4464071
3999.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15551124
  • 6470.00 CHF / 250 Nanomol
Verfügbar ab: 05-06-2025
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Customer-Defined mirVana™ miRNA mimic, 250nmol, Lowest Off-Target Effects and Highest Potency, miRNA mimics are small, Chemically Modified Double-Stranded RNAs that mimic Endogenous miRNAs and Enable miRNA Functional Analysis by Up-Regulation of miRNA Activity
Customer-defined mirVana™ miRNA mimic
250 nmol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic > 250 nmol