Learn More
Invitrogen™ Custom mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die speziell zur Hemmung endogener miRNAs für die funktionelle Analyse mittels Herunterregulation entwickelt wurden.
Marke: Invitrogen™ 4464087
1413.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
Spezifikation
Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C) | |
miRNA | |
miRNA | |
20 nmol |