Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) UNICORN Start
Steuerungssoftware für ÄKTA-Start
Marke:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 29480207
Artikelnummer. 17059203
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache und flexible Methodenerstellung mit vordefinierten Vorlagen und Phasen (Schritte)
  • Ermöglicht die Remote-Überwachung des Laufs in Echtzeit und intuitive Steuerung des Laufs
  • Bewerten, Vergleichen und Teilen von Ergebnissen
  • Erstellen und Drucken von PDF-Berichten
  • Robuster Datenbankspeicher mit einfachem Zugriff auf Daten, Datensicherheit und Datenintegrität
  • Für maximale Leistung
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • Vier verschiedene Module:
      • Systemsteuerung
      • Methodeneditor
      • Beurteilung
      • Verwaltung
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Steuerungssoftware
    DVD ohne Lizenz
    Windows™ 7 Professional SP1 (US-Englisch 32-Bit und 64-Bit), Windows™ 10 Professional (US-Englisch 32-Bit und 64-Bit)
    4 Module
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) UNICORN Start > UNICORN Start