Learn More
Invitrogen™ Custom mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die speziell zur Hemmung endogener miRNAs für die funktionelle Analyse mittels Herunterregulation entwickelt wurden.
2205.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C)
RNAi Type miRNA
Produkttyp miRNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15591124
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
4464087
20 nmol
2205.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C)
miRNA
miRNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Custom mirVana™ miRNA Inhibitor