Learn More
SI Analytics™ ViscoSystem™ AVS 470 Viskosimeter
Modulares Viskosimetriesystem, ideal für einfache und komplexe Systeme von Schott
Marke:  SI Analytics™ 285415712
Artikelnummer. 11944749
  • 18050.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Präzises, flexibles Kapillarviskosimetriesystem
  • Ermöglicht Saug- und Druckmessungen vollständig unabhängig von einem PC
  • Maximale Unabhängigkeit und Flexibilität
  • Ermöglicht die Einrichtung einer Messstation, die auch unter schwierigen Bedingungen höchsten Anforderungen gerecht wird, z. B. zur Überwachung der Produktion oder zur Qualitätssicherung in der Polymer- und Mineralölindustrie
  • Alle Arten der Viskositätsberechnung sind bereits in das Gerät integriert
  • PS2-Tastatur zur Eingabe zusätzlicher Daten
  • Mit einem seriellen Drucker können Sie Ihre Ebnisse bequem dokumentieren
  • Optional können ViscoPump Module mit optischer oder TC-Ausführung jederzeit angepasst werden
  • Verwenden Sie Ihr vorhandenes Zubehör wie Thermostate, Ständer oder Durchflusskühler mit dem AVS 470
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
Automatischer Viskosimeter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ ViscoSystem™ AVS 470 Viskosimeter > Automatischer Viskosimeter