Learn More
Value DNA Oligo , Desalted, Dry, 24 , 25 nmol
Kundenspezifischer DNA-Oligo, 25N, entsalzt, trocken
Marke: Invitrogen A15612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Value Oligos sind die kostengünstigste und schnellste Möglichkeit, Oligonukleotide bei uns zu bestellen. Geben Sie einfach Ihre Sequenz ein und checken Sie dann aus. Value Oligos sind in den Skalen 25 nmol oder 50 nmol erhältlich, mit einer Reihe von Aufreinigungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Spezifikation
DNA-Oligo, 25 nmol, 25 N, trocken, entsalzt, kostengünstig und am schnellsten | |
Entsalzt | |
Trocken |
DNA-Oligo | |
25 nmol |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Value DNA Oligo , Desalted, Dry, 24 , 25 nmol > Je 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur