Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CMV-bla Jurkat Positive Control Cell Line
Die GeneBLAzer™ CMV-bla-Jurkat-Zelllinie zeigt eine konstitutive Exprimierung der Beta-Lactamase unter der Kontrolle des CMV-Promotors in Jurkat-Zellen.
Marke: Thermo Scientific™ K1045
Beschreibung
Eine stabile Population wurde durch Selektion mit 1 mg/ml Geneticin™ (G418) erzielt, gefolgt von der Isolierung eines Klons durch Fluoreszenz-aktivierte Zellsortierung (FACS).
CMV-bla-Jurkat-Zellen können als Positivkontrolle für Beta-Lactamase-Expressionsversuche verwendet werden. Wenn die Zellen mit CCF2-AM- oder CCF4-AM-Substrat geladen und mit 409 nm Licht angeregt werden, fluoreszieren die Zellen blau.
Spezifikation
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
1 vial | |
Positive Kontrollzelllinie | |
CellSensor™ |
Die GeneBLAzer™ CMV-bla-Jurkat-Positivkontrollzelllinie wird auf Trockeneis geliefert und sollte in Flüssigstickstoff gelagert werden. | |
GeneBLAzer™ | |
Trockeneis | |
Jurkat | |
GPCR, Signalweg |