Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
9565.00 CHF - 18775.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Displaytyp Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Ausgleichen Automation motorisiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
16432915
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA124S-2S00-A
120 g Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
11420.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16263182
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA124S-2S00-I QP99
120 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software N/A N/A N/A
16320534
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA224S-2S00-I
220 g Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
13355.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16243202
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA224S-2S00-I QP99
220 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
15685.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16465135
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA324S-2S00-I
320 g Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
14635.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16203222
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA324S-2S00-I QP99
320 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
16925.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16223232
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA524S-2S00-I QP99
520 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
18775.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16283182
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA124S-2S00-U QP99
120 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software N/A N/A N/A
16444065
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA224S-2S00-U
220 g Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
9565.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16263202
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MCA224S-2S00-U QP99
220 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
11850.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16223222
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA324S-2S00-U QP99
320 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
13085.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16243232
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA524S-2S00-U QP99
520 g Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
14935.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
Automation motorisiert
3 s
0°C bis +40°C
10 Jahre
373 mm
100/240 V (±10 %)
Class I
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1 s
Analytische Waage
240 mm
120/240 V
1 A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche