Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche
GREENER_CHOICE
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCA124S-2S00-U QP99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16283182
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Windschutz U - Manuelles Glas
Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
Automation motorisiert
3 s
1 s
Analytische Waage
450 mm
373 mm
120/240 V
1 A
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
120 g
0,1 mg
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
MCA124SUS00
0°C bis +40°C
10 Jahre
240 mm
9,0 bis 10,8 kg
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz (±5 %)