Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCA224S-2S00-U QP99
11136.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
Windschutz U - Manuelles Glas | |
Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software | |
Automation motorisiert | |
3 s | |
1 s | |
Analytische Waage | |
425,00 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
1 A | |
Class I |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
220 g | |
0,1 mg | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
MCA224SUS00 | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
240 mm | |
8,2, 10,0 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche > MCA-Benutzeroberfläche; Kapazität:220 g; Windschutz:U; QP99
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur