Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Brand:  Sartorius MCA524S-2S00-I QP99
17106.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 16223232
  • 18775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Windschutz I - Motorisiert mit Ionisator
Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
Automation motorisiert
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
MCA524SIS00
1 s
Analytische Waage
450 mm
373 mm
120/240 V
1 A
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
520 g
0,1 mg
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
± 0,2 mg
3 s
± 0,04 mg
0°C bis +40°C
10 Jahre
240 mm
9,0 bis 10,8 kg
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz (±5 %)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers