Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Zellen-Expansion-SFM, ohne Phenolrot, Beutelformat
Gibco CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM unterstützt das Wachstum und die Expansion menschlicher T-Lymphozyten.
Marke: Gibco™ A3705003
Beschreibung
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM ist mit und ohne Phenolrot erhältlich. Diese Ausführung von CTS OpTmizer SFM enthält kein Phenolrot und ist sowohl im Flaschen- als auch im Beutelformat erhältlich.
Merkmale des CTS OpTimizer T-Cell Expansion SFM:
• Unterstützt T-Zellkulturen mit hoher Dichte (>4 x 106 CD3+ T-Zellen/ml)
• Unterstützt T-Zellaktivierung mit Dynabeads Magnetbeads, löslichen Antikörpern und stimulierenden Zellprotokollen zur Antikörperdarstellung
• Ähnlichkeit bei Phänotyp, Funktion (z. B. Zytokin-Sekretionsprofil) und Lebensfähigkeit wie T-Zellen, die mit dem herkömmlichen humanen AB-Serumergänzungsmedium kultiviert werden
• Unterstützt einen T-Zellphänotyp, der dem Humanserumergänzten Medium ähnelt
• Zeigt eine verbesserte Wirksamkeit und Persistenz von CART-19-Zellen, wenn sie in einem Medium gezüchtet werden, das mit CTS Immune Cell Serum Replacement (ICSR) ergänzt wurde
Nachweisbare funktionelle Leistung
Zellen, die in CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM mit oder ohne Humanserum gezüchtet werden, zeigen gute Zytokinproduktionsprofile in polyklonal aktivierten T-Zellen. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM erhält den gewünschten Phänotyp der zentralen CD62L+ Gedächtnis-T-Zellen.
Unter GMP hergestellt
Der primäre Produktionsstandort für CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM ist FDA-registriert und verfügt über ein ISO 13485-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Die für die Herstellung verwendeten Methoden und Kontrollen entsprechen der geltenden Guten Fertigungspraxis für Medizinprodukte (GMP), 21 CFR Part 820 der Verordnung. Es stehen alternative Fertigungsstandorte zur Verfügung, die durch die Gewährleistung der Liefersicherheit eine Risikominderung ermöglichen.
Vielseitigkeit
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM ist in der klinischen T-Zellen-Forschung, einschließlich der Kultur von AUTO T-Zellen, weit verbreitet. Es ist kompatibel mit verschiedenen Kulturformaten, einschließlich Kulturkolben, Kulturbeuteln und Schüttel-Bioreaktorsystemen. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM wurde entwickelt, um die Expansion kultivierter humaner T-Zellen ohne zusätzliche Serumsupplementierung zu unterstützen. Im Allgemeinen ist eine Leistungssteigerung zu beobachten, wenn mit CTS Immune Cell Serum Replacement ergänzt wird.
Lieferumfang
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM beinhaltet zwei Komponenten: 1 Liter CTS Optimizer T-Cell Expansion Basal Medium und 26 ml CTS Optimizer T-Cell Expansion Auxiliary Concentrate Medium, die zu einem kompletten Medium vermischt werden. Vollständige Dokumente wie Herkunftszeugnis und Analysezertifikat sind zur Rückverfolgbarkeit verfügbar.
Spezifikation
T-Zellen | |
Kein Phenolrot | |
1000 mL | |
• 1 x 1.000 ml-Beutel CTS OpTmizer Expansions-Basalmedium, lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C lagern • 1 x 26 ml CTS OpTmizer Expansions-Supplement, dunkel bei 2 bis 8 °C lagern. |
Serum-freies Medium (SFM) | |
OpTmizer™ | |
Raumtemperatur |