Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Tong
Mit diesem Thermo Scientific™ Cryo Tong können Sie Produkte zur Kryokonservierung sicher abrufen.
Marke: Thermo Scientific™ 4000388
249.19 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem Thermo Scientific™ Cryo Tong können Sie Produkte zur Kryokonservierung sicher abrufen.
Shipping dimensions: 12 x 7 x 6 in. box.
Spezifikation
Cryo Tong | |
Cryo Tong | |
Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung | |
1 lb. |