Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Marke: Pyrex 3660/04M
172.33 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
- Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
- Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
- Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Integralscheibe aus gesintertem Glas | |
Pyrex Borosilikatglas | |
450 °C | |
53mm | |
2 |
30 mm | |
Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C | |
30mL | |
Gooch-Tiegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas > Fassungsvermögen:30 ml; Porosität: Grad 2; Menge:5/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur