Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche
Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05510258
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450323
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12596
  • Komplett mit Kopf (mit Filterscheibe)
  • Schliffverbindung: NS 29/32
  • Material: DURAN™ Schläuche  (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Olivfarbene Verbindungsstücke
DURAN™ Schlauchkopf, Borosilikatglasflasche 3,3
2
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche > Fassungsvermögen (metrisch); 500 ml, Porosität:2