Learn More
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10615972
Zum Warenkorb hinzufügen
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615972
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10615972
Marke: Thermo Scientific Acros 150875000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-93-7
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002701
InChI-Schlüssel LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
IUPAC-Name (E)-But-2-ensäure
SMILES CC=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotonic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 72.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH=CHCO2H
Menge 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Merck Index 15, 2588
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0458619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0375536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0386569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0434760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number150870025,150875000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crotonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >