Learn More
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 150870025
176.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414555
  • 178.00 CHF / 2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0403485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0458619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0375536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number150870025,150875000
ChargennummerA0386569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number150870025,150875000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals > 2,5 kg; Kunstoffflasche