Learn More
Kreatinin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10033160
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kreatinin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033160
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10033160
Marke: Thermo Scientific Acros 228940500
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-27-5
Summenformel C4H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
InChI-Schlüssel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34euMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatinine
Schmelzpunkt 255.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 290°C
Verlust bei Trocknung 0.5% (105°C) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 24,245
Merck Index 15,2557
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number228940500,228942500,228940250
ChargennummerA0458263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number228940500,228942500,228940250
ChargennummerA0457392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number228940500,228942500,228940250
ChargennummerA0455987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number228940500,228942500,228940250
ChargennummerA0453668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228940500,228942500,228940250
Name des Produkts
Kreatinin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >