Learn More
Kreatinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11436296
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kreatinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436296
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11436296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23097.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
Creatinine levels in blood and urine may be used to calculate the creatinine clearance (CrCl), which reflects the glomerular filtration rate (GFR), an important clinical index of renal function. It is a substrate for creatininase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kreatininspiegel in Blut und Urin können zur Berechnung der Kreatinin-Clearance (CrCl) verwendet werden, die die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) widerspiegelt, einem wichtigen klinischen Index der Nierenfunktion. Es ist ein Substrat für Kreatininase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (90 mg/ml bei 20 °C), Alkohol (leicht), Ethanol (leicht). Unlöslich in Aceton und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-27-5
Summenformel C4H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00059730
InChI-Schlüssel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatinine
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
pH 7.5 to 8.5
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 112061
Merck Index 14,2569
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (90mg/ml at 20°C),alcohol (slightly),and ethanol (slightly). Insoluble in acetone,and chloroform.
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Kreatinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >