Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
234.00 CHF - 434.72 CHF
Spezifikation
Material Polycarbonat
Typ Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Farbe Klar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Porengröße Anzahl Wells Außendurchmesser (metrisch) Kulturfläche Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Anzahl Wells Außendurchmesser (metrisch) Kulturfläche Preis Menge & Verfügbarkeit  
10301031
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3412
0,4 μm 6 24.5 mm 4.7 cm2
243.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10567522
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3401
0,4 μm 12 12 mm 1.12 cm2
434.72 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10615345
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3402
3 μm 12 12 mm 1.12 cm2
434.72 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10246481
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3428
8 μm 6 24.5 mm 4.7 cm2
234.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10025471
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3415
3 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2
422.24 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10107341
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3421
5 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2
417.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10147291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3413
0,4 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2
416.15 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10167000
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
3422
8 μm 24 6.5 mm 0.33 cm2
422.42 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10471242
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3414
3 μm 6 24.5 mm 4.7 cm2
252.72 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
Klar
Steril
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
TC-behandelt
TC-behandelt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports