Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
Marke: Corning™ 3414
222.71 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
- Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
- Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
Spezifikation
6 Einsätze/6-Well-Platte | |
Polycarbonat | |
3 μm | |
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese | |
6/Packung | |
TC-behandelt | |
TC-behandelt | |
6 |
4.7 cm2 | |
2,6 mL | |
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte | |
24.5 mm | |
24/Karton | |
Klar | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
7Minuten
39Sekunden
3