Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
Marke:  Corning™ 3421
396.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10107341
  • 417.00 CHF / 48 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze/24-Well-Platte
Polycarbonat
5 μm
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
4 Platten, 12 Einsätze/Platte
Klar
Steril
0.33 cm2
0,6 mL
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
6.5 mm
TC-behandelt
TC-behandelt
24
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports > 6,5 mm; 5 μm