Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das patentierte, selbstzentrierende Design ermöglicht individuellen Zugang zu den apikalen und basolateralen Membranen der Zell-Monoschicht. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit permeablen Polycarbonatmembraneinsätzen sind die optimale Lösung für die Untersuchung von anhaftungsabhängigen und -unabhängigen Zellen.
Marke:  Corning™ 3412
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10301031
  • 243.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt in den Formaten mit 6, 12 oder 24 Wells
  • Öffnungen für Pipettenspitzen zum bequemen Hinzufügen und Entnehmen von Medien und Proben aus beiden Kammern
  • Die Polycarbonat-Membranen sind mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Einsätze in 6-Well-Platte; 4 Platten/Karton.
Polycarbonat
0,4 μm
Epithel- und Endothelzellkulturen; für den Transport sowie zur Untersuchung der Migration/Invasion von Zellen, von Kokulturen und mikrobieller Pathogenese
6 Einsätze in einer 6-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
6
4.7 cm2
2,6 mL
Vorgeladener mikroporöser Einsatz in Gewebekulturplatte
24.5 mm
4 Platten, 6 Einsätze/Platte
Klar
Steril
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer31124003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number3412
Chargennummer31124057 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number3412
Chargennummer31024048 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number3412
Chargennummer30624006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number3412
Chargennummer20224025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog Number3412
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ permeable Supports > 24 mm; 0,4 μm