Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Der Schnappverschluss mit positiver Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen und die flache Verschlussoberfläche lässt sich gut beschriften. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss eignen sich für die führenden Mikrozentrifugenrotoren.
39.75 CHF - 344.42 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10611442
|
Corning™
3209 |
Divers | 0.65 ml | 1000/Packung |
102.37 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10718402
|
Corning™
3208 |
Naturfarben | 0.65 ml | 1000/Packung |
102.37 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10276141
|
Corning™
3213 |
Naturfarben | 2 ml | 1000/Packung |
88.10 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10429521
|
Corning™
3620 |
Naturfarben | 1.7 ml | 500/Packung |
41.04 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10467221
|
Corning™
3622 |
Divers | 1.7 ml | 500/Packung |
39.75 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10439521
|
Corning™
3621 |
Naturfarben | 1.7 ml | 5000/Packung |
344.42 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Graduierung an der Außenseite
- Mattierte Beschriftungsflächen
- Beständig gegen 17,000 x g
- Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
- Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Ja | |
Konisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
RNase-/DNase-frei | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
Schnappverschluss | |
17000 xG |