Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Der Schnappverschluss mit positiver Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen und die flache Verschlussoberfläche lässt sich gut beschriften. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss eignen sich für die führenden Mikrozentrifugenrotoren.
Marke:  Corning™ 3622
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10467221
  • 39.75 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Graduierung an der Außenseite
  • Mattierte Beschriftungsflächen
  • Beständig gegen 17,000 x g
  • Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
  • Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Rainbow
Autoklavierbar
Divers
100/Packung
Unsteril
Schnappverschluss
17000 xG
RNase-/DNase-frei
Polypropylen
1.7 ml
Polypropylen
500/Packung
Ja
Konisch
Mikrozentrifugenröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen > 1,7 ml; regenbogenfarben; 500 St./Karton